安全性情報
1667924
USP
Tizanidine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Acetyl-N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, N-Acetyltizanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥190,900
¥190,900
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥190,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10ClN5OS
CAS番号:
分子量:
295.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥190,900
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tizanidine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[s]1nc2c(n1)ccc(c2NC3=NCCN3C(=O)C)Cl
InChI
1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
NBGDKTHDTLEUQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tizanidine Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tizanidine Hydrochloride
  • Tizanidine Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1667924-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)