Merck
1634000
USP
スルファピリジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-[2-ピリジル]ベンゼンスルホンアミド, N1-(ピリジン-2-イル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N3O2S
CAS番号:
分子量:
249.29
Beilstein:
222065
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfapyridine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sulfapyridine is a metabolite of Sulfasalazine. It is an antibiotic and is mostly used in treating rheumatoid arthritis.[1]
アプリケーション
Sulfapyridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1634000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Treatment with sulfasalazine or sulfapyridine, but not 5-aminosalicylic acid, inhibits basic fibroblast growth factor-induced endothelial cell chemotaxis.
Volin, Michael V., et al.
Arthritis and Rheumatism, 42.9, 1927-1935 (1999)