Merck
72850
Supelco
2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン
analytical standard
別名:
DHB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS番号:
分子量:
214.22
Beilstein:
1311566
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144.5-147 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI Key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
257.0 °F
引火点(℃)
125 °C
適用法令
Jan Code
72850-VAR:
72850-100MG:
72850-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)