1617408
USP
(±)-ソタロール 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[4-[1-ヒドロキシ-2-(イソプロピルアミノ)エチル]フェニル]メタンスルホンアミド 塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sotalol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , KCNH2(3757)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Sotalol Hydrochloride Compounded Oral Suspension
- Sotalol Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1617408-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ