Merck
PHL89264
ロザビン
phyproof® Reference Substance
別名:
ロサビジン, (2E)-3-フェニルプロプ-2-エン-1-yl 6-O-α-L-アラビノピラノシル-β-D-ルコピラノシド, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-フェニルプロパ-2-エノキシ]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]オキシメチル)オクサン-3,4,5-トリオール, (E)-3-フェニル-2-プロペンチル 6-O-a-L-アラビノピラノシル-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O10
CAS番号:
分子量:
428.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI Key
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ロサビンは抗鬱、抗不安、強壮効果を持つことで良く知られたグリコシド抗酸化剤であり、イワベンケイ属(ゴールデンルートまたは北極根)から抽出されます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89264-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.