Merck
1592409
USP
ケルセチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
クエルセチン 二水和物, 3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン 二水和物, 2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
338.27
カラーインデックス番号:
75670
Beilstein:
317313
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
quercetin
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI Key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Quercetin USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験やアッセイに使用することを意図しています。
また、以下のように、USPモノグラフとの使用も意図されています:
  • クランベリージュース乾燥抽出物
  • 槐花
  • 槐花粉末
  • 槐花蕾
  • 槐花乾燥抽出物
  • クランベリージュース乾燥抽出カプセル
  • Rutin
生物化学的/生理学的作用
ケルセチン二水和物は、抗癌活性を有するフラボノイドです。 ケルセチンはミトコンドリアATPaseとホスホジエステラーゼを阻害します。 本剤はPI3キナーゼ活性を阻害し、またPIPキナーゼ活性を若干阻害します。ケルセチンは、癌細胞株に対して増殖抑制作用を示し、II型エストロゲン受容体を介して癌細胞の増殖を減少させ、ヒト白血病T細胞を細胞周期G1後期で停止させます。
アナリシスノート
これらの製品は、試験およびアッセイにのみ使用できます。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1592409-500MG:
1592409-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Catarina Cardoso et al.
PloS one, 9(8), e104201-e104201 (2014-08-16)
Strigolactones (SLs) trigger germination of parasitic plant seeds and hyphal branching of symbiotic arbuscular mycorrhizal (AM) fungi. There is extensive structural variation in SLs and plants usually produce blends of different SLs. The structural variation among natural SLs has been
Gabriella Testa et al.
PloS one, 9(5), e96795-e96795 (2014-05-08)
Chronic inflammatory events appear to play a fundamental role in Alzheimer's disease (AD)-related neuropathological changes, and to result in neuronal dysfunction and death. The inflammatory responses observed in the AD brain include activation and proliferation of glial cells, together with
Guozheng Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 81, 15-21 (2014-05-14)
Two sets of carbamates based on the natural alkaloid evodiamine were designed, synthesized and evaluated as potential butyrylcholinesterase inhibitors. Although a set of carbamates of 3-hydroxyevodiamine (10a-f) is inactive both at AChE and BChE, carbamates of 5-deoxo-3-hydroxyevodiamine (11a-f) exhibit much
Tomoaki Haraguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(24), 5589-5594 (2014-05-27)
This study demonstrated that 0.5% dietary rutin, ellagic acid, or curcumin markedly increased cecal succinate levels in rats fed a high-fat diet, whereas catechin, caffeic acid, and quercetin did not. Other organic acids were modestly or hardly affected by polyphenols.
Ouissame Bounedjah et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8678-8691 (2014-07-12)
The sequence of events leading to stress granule assembly in stressed cells remains elusive. We show here, using isotope labeling and ion microprobe, that proportionally more RNA than proteins are present in stress granules than in surrounding cytoplasm. We further
プロトコル
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets