APIファミリー
polyoxyl
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCCCCCC)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChI Key
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
1547801-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック