Merck
1545045
USP
cis-13-ドコセノアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エルカ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CONH2
CAS番号:
分子量:
337.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
mp
79-81 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
InChI Key
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Plastic additive 13 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1545045-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)