Merck
1493000
USP
パモ酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,1′-メチレン-ビス(2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸), 4,4′-メチレンビス(3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸), エンボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H16O6
CAS番号:
分子量:
388.37
Beilstein:
901319
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cycloguanil, oxantel
メーカー/製品名
USP
mp
≥300 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
InChI Key
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pamoic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Pyrantel Pamoate.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1493000-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sara Montminy Paquette et al.
Pharmaceutical research, 31(8), 2065-2077 (2014-02-22)
Long-acting injectables (LAIs) are increasingly recognized as an effective therapeutic approach for treating chronic conditions. Many LAIs are formulated to create a poorly soluble depot from which the active agent is delivered over time. This long residing depot can cause