メーカー/製品名
USP 1478174
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI Key
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
引火点(°F)
452.3 °F
引火点(℃)
233.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
1478174-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ