安全性情報
1466506
USP
ニトログリセリンのプロピレングリコール溶液
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ニトログリセリン 溶液, 希釈したグリセリル三硝酸塩, 希釈したニトログリセリン, 1,2,3-プロパントリオール1,2,3-三硝酸塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3O9
分子量:
227.09
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nitroglycerin
フォーム
solution
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
ニトログリセリンのプロピレングリコール溶液 USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • 希釈ニトログリセリン
  • ニトログリセリン注射液
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1466506-5AMP:4548174008645
1466506-5X200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2