Merck
1356585
USP
Ketoprofen Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥190,900
¥190,900
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥190,900
About This Item
化学式:
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
CAS番号:
分子量:
235.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥190,900
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
ketoprofen
メーカー/製品名
USP
mp
47-53 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES記法
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
InChI Key
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ketoprofen Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1356585-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)