安全性情報
1335417
USP
イバンドロネート 一ナトリウム塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Ibandronate monosodium salt monohydrate, 3-(N-methyl-N-pentyl)amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonic acid, monosodium salt, monohydrate, (Sodium trihydrogen [1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]diphosphonate, monohydrate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥143,000
¥143,000
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥143,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H22NNaO7P2 · H2O
CAS番号:
分子量:
359.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥143,000
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibandronate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)CCN(CCCCC)C.O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ibandronate sodium USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1335417-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)