安全性情報
1335279
USP
Hypromellose acetate succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose acetate succinate, HPMC-AS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥64,500
¥64,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥64,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Hypromellose acetate succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1335279-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)