1331008
USP
12-ヒドロキシステアリン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
12-ヒドロキシオクタデカン酸, 12-HSA, 12-ヒドロキシステアリン酸
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
stearic acid
メーカー/製品名
USP
mp
74-76 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1331008-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック