APIファミリー
hydrocodone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
InChI Key
LLPOLZWFYMWNKH-CMKMFDCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Oxycodone Hydrochloride
- Oxycodone Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1314960-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)