安全性情報
1303013
USP
Haloperidol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]pphenyl}-1-butanon, 4,4′-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]butyrophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥205,700
¥205,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥205,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H36Cl2N2O3
CAS番号:
分子量:
567.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥205,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
haloperidol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C2(CCN(CC2)CCCC(=O)c3ccc(cc3)N4CCC(CC4)(O)c5ccc(cc5)Cl)O
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
InChI Key
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
Jan Code
1303013-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)