Merck
H0100100
Haloperidol decanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Decanoic acid 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H41ClFNO3
CAS番号:
分子量:
530.11
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
haloperidol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
InChI Key
GUTXTARXLVFHDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Haloperidol decanoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Reversible cerebral atrophy: a case report and literature review.
Uma Thirugnanasampanthan et al.
General hospital psychiatry, 28(5), 458-462 (2006-09-05)
Ira D Glick et al.
The Journal of clinical psychiatry, 66(5), 638-641 (2005-05-14)
To compare the long-term efficacy and tolerability of oral quetiapine with those of intramuscular haloperidol. Patients with DSM-IV-diagnosed schizophrenia or schizoaffective disorder requiring long-term antipsychotic treatment were randomly assigned to open-label oral quetiapine or intramuscular haloperidol decanoate for 48 weeks.
Long term results of unilateral posteroventral pallidotomy for antipsychotic drug induced tardive dyskinesia.
M W P M Lenders et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 76(7), 1039-1039 (2005-06-21)
Resolution of tardive dyskinesia after addition of aripiprazole to haloperidol depot.
Joshua T Kantrowitz et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 27(5), 525-526 (2007-09-18)
Delphine Charvin et al.
Neurobiology of disease, 29(1), 22-29 (2007-10-02)
Huntington's disease (HD) results from an abnormal polyglutamine extension in the N-terminal region of the huntingtin protein. This mutation causes preferential degeneration of striatal projection neurons. We previously demonstrated, in vitro, that dopaminergic D2 receptor stimulation acted synergistically with mutated