1299007
USP
グリセオフルビン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S)-trans-7-クロロ-2',4,6-トリメトキシ-6'-メチルスピロ(ベンゾフラン-2[3H],1'-[2]シクロヘキセン)-3,4'-ジオン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
griseofulvin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
InChI Key
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
アプリケーション
- Griseofulvin Capsules
- Griseofulvin Tablets
- Ultramicrosize Griseofulvin Tablets
- Griseofulvin Oral Suspension
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1299007-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ