安全性情報
1287700
USP
Galactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-D-Galactose, α-D-Galactopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥209,000
¥209,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥209,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥209,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galactose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galactose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Guar Gum
  • Lactulose Concentrate
  • Lactulose Solution
  • Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
  • Ganoderma Lucidum Fruiting Body
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1287700-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 5008-5008 (2015)
Lactulose Concentrate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 2521-2521 (2016)
Guar Gum
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(2), 5813-5813 (2018)
Galactose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2020)
Michelle P Christie et al.
PloS one, 9(4), e95024-e95024 (2014-04-17)
Glycosylation of biopharmaceuticals can mediate cell specific delivery by targeting carbohydrate receptors. Additionally, glycosylation can improve the physico-chemical (drug-like) properties of peptide based drug candidates. The main purpose of this study was to examine if glycosylation of the peptide enkephalin