Merck
1265504
USP
エチルセルロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥61,500
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥61,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethyl cellulose
自己発火温度
698 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI Key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ethyl cellulose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1265504-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hosseinali Tabandeh et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 27(3), 495-503 (2014-05-09)
This study was performed to achieve sustained-release Ibuprofen matrix tablets with a zero-order release kinetic while most of the previous formulations have shown Higuchi release kinetic. Considering the results from previous studies, ethyl cellulose, Carbopol 934P, Carbopol 974P, and Pemulen