APIファミリー
ecamsule
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CC21C(C(CC2)C(=Cc3ccc(cc3)C=C4C5C(C(CC5)(C4=O)C[S](=O)(=O)O)(C)C)C1=O)(C)C.N(CCO)(CCO)CCO.N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C28H34O8S2.2C6H15NO3/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36;2*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36);2*8-10H,1-6H2
InChI Key
BNCJQBCYKLERPY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1231604-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ