スキップする
1181007
USP
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(9S,13S,14S)-3-メトキシ-17-メチルモルフィナン 臭化水素酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO · HBr · H2O
CAS番号:
分子量:
370.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6453793
製品1181007は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dextromethorphan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Gene Information
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Dextromethorphan hydrobromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets
  • Acetaminophen, Dextromethorphan Hydrobromide, Doxylamine Succinate, and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
  • Capsules Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
  • Dextromethorphan Hydrobromide
  • Dextromethorphan Hydrobromide Oral Solution
  • Guaifenesin, Pseudoephedrine Hydrochloride, and Dextromethorphan Hydrobromide Capsules
  • Oral Powder Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)