安全性情報
1176002
USP
Dexmedetomidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1-ethyl-1H-imidazole)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20N2
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1176002-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)