安全性情報
1097104
USP
Cefadroxil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Cefadroxil monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N3O5S · H2O
CAS番号:
分子量:
381.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefadroxil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChI Key
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefadroxil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cefadroxil Capsules
  • Cefadroxil Tablets
  • Cefadroxil for Oral Suspension
  • Cefprozil
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1097104-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fatmanur Tuğcu-Demiröz et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 62, 105-110 (2014-06-03)
The aim of the present study was to develop a method for water flux reabsorption measurement in Doluisio's Perfusion Technique based on the use of phenol red as a non-absorbable marker and to validate it by comparison with gravimetric procedure.
Michael Zakrewsky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(37), 13313-13318 (2014-08-27)
Biofilm-protected microbial infections in skin are a serious health risk that remains to be adequately addressed. The lack of progress in developing effective treatment strategies is largely due to the transport barriers posed by the stratum corneum of the skin