APIファミリー
calcium (-)-hydroxycitrate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]C(=O)[C@@](O)([C@H](O)C(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)[C@@](O)([C@H](O)C(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
InChI Key
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
- Powdered Garcinia cambogia
- Garcinia cambogia
- Powdered Garcinia indica
- Garcinia indica
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1086866-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ