安全性情報
1081750
USP
1,4-Butanedisulfonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Butane-1,4-disulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 MG
¥127,000
¥127,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
120 MG
¥127,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O6S2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥127,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
1,4-butanedisulfonic acid
包装
pkg of 120 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
InChI Key
VERAMNDAEAQRGS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
1,4-Butanedisulfonic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as S-Adenosyl-l-methionine 1,4-Butanedisulfonate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1081750-120MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)