Merck
1051602
USP
ベンゾヒドロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ジフェニルメタノール, ジフェニルカルビノール, ベンズヒドリルアルコール, ベンゾヒドロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHOH
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
1424379
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclizine, diphenhydramine
メーカー/製品名
USP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1051602-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)