1051500
USP
ベンゼトニウムクロリド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(ジイソブチルフェノキシエトキシエチル)ジメチルベンジルアンモニウムクロリド 溶液, フェメロールクロリド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benzethonium chloride
メーカー/製品名
USP
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- Benzethonium Chloride Topical Solution
- Methylbenzethonium Chloride
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1051500-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ