蒸気密度
3.22 (185 °C, vs air)
蒸気圧
0.7 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
aniline
自己発火温度
1139 °F
expl. lim.
11 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1036110-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ