Merck
SY3H998DB5DE
Synthonix Corporation
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI Key
GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78380.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78380.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)