Merck
SY3H315B0F1C
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl 2-(2,5-dioxooxazolidin-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(S)-benzyl 2-(2,5-dioxooxazolidin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H11NO5/c14-10(6-9-11(15)18-12(16)13-9)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
QNIPTEJAZIWFHH-VIFPVBQESA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/37429.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37429.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)