product name
Unix™ SEC-200 UHPLC Column, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L59
詳細
protein molecular weight range - 5,000 - 1,250,000 Da
製品種目
Unix™
メーカー/製品名
Unix
包装
1 ea of
パラメーター
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
テクニック
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 4.6 mm
マトリックス
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
粒径
1.8 μm
ポアサイズ
200 Å average pore size
pH範囲
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777304:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート