製品Z777168は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
製品名
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 10 μm particle size, stainless steel
物質
stainless steel
製品種目
Proteomix®
メーカー/製品名
Sepax 402NP10-4001C
包装
1 ea of
パラメーター
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
マトリックス活性基
weak cation exchange phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
non-porous
動作pH範囲
2.0-12.0
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Proteomix User Manual
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ