Merck
Z226114
Spherisorb® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L10
品質水準
製品種目
Spherisorb®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Spherisorb®
標識化の程度
3.1% Carbon loading
パラメーター
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
cyanopropyl
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
80 Å
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Spherisorb is a registered trademark of Waters
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)