Merck
Y0002379
Supelco
L-アスコルビン酸カルシウム二水和物
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
L-アスコルビン酸 カルシウム塩 二水和物, ビタミンC カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14CaO12 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
426.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium ascorbate
メーカー/製品名
EDQM
mp
166 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
InChI Key
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Calcium ascorbate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 15mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0002379:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)