Y0002268
Beta-sitosterol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)-4-[(テトラヒドロ-2-フラニル)カルボニル]ピペラジン 塩酸塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25N5O4 · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
459.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
APIファミリー
beta-sitosterol
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
InChI Key
NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Beta-sitosterol for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ