Merck
Y0002195
4-ヒドラジノ安息香酸
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Hydrazinobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥20,200
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥20,200
About This Item
化学式:
H2NNHC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
387378
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
deferasirox
メーカー/製品名
EDQM
mp
218 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Deferasirox impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0002195:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)