APIファミリー
cyasterone
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@]2([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@](CC[C@@]3(C)[C@@]4(O)CC[C@]3([H])[C@](O)(C)[C@H](O)C[C@H]5[C@H](C)C(O[C@@H]5C)=O)([H])C4=C1
InChI
1S/C29H44O8/c1-14-16(15(2)37-25(14)34)10-24(33)28(5,35)23-7-9-29(36)18-11-20(30)19-12-21(31)22(32)13-26(19,3)17(18)6-8-27(23,29)4/h11,14-17,19,21-24,31-33,35-36H,6-10,12-13H2,1-5H3/t14-,15+,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI Key
NEFYSBQJYCICOG-YSEUJXISSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ