Merck
Y0002102
Fenoterol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フェノテロール 臭化水素酸塩, 2-(3,5-ジヒドロキシフェニル)-2-ヒドロキシ-2′-(4-ヒドロキシフェニル)-1′-メチルジエチルアミン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.13 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.13 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO4 · HBr
CAS番号:
分子量:
384.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
fenoterol
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChI Key
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fenoterol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)