戻る
PTFE/ブチルセプタム付きクリンプシール(Pharma-Fix)
Products
製品区分
septa (1)
ブランド
Supelco (1)
直径(mm)
OD(mm)
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
SU860011
PTFE/ブチルセプタム付きクリンプシール(Pharma-Fix),
aluminum seal (with 10 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea