Merck
SU860058
Supelco
クリンプトップ微量バイアル(8 mmシールが必要)
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (conical)
glass
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H
7 mm × 40 mm
容量
0.6 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)