Merck
SAAR5681100
サフラニンO
別名:
コットンレッド, ゴシピミン, サフラニンT, サフラニンYまたはA, ベーシックレッド 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19ClN4
CAS番号:
分子量:
350.84
カラーインデックス番号:
50240
Beilstein:
3924099
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
包装
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI Key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For laboratory use only
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)