Merck
SAAR5042020
塩化カリウム
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5042020EM)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)