Merck
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
別名:
4-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ]ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドオレンジ52, オレンジIII, ヘリアンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N3NaO3S
CAS番号:
分子量:
327.33
カラーインデックス番号:
13025
Beilstein:
4732884
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
product name
メチルオレンジ,
包装
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI Key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For laboratory use only
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)