Merck
SAAR2436020
ホルムアルデヒド 溶液
uniLAB
別名:
ホルマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCHO
CAS番号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352501
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
製品種目
uniLAB
自己発火温度
572 °F
包装
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)