Merck
SAAR2233540
エチルアルコール(純粋)
absolute, univAR
別名:
エタノール, 無水アルコール, 非変性エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
univAR
グレード
absolute
包装
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)