Merck
PS1079
ヘキシチアゾクス
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
352.88
Beilstein:
9001643
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
包装
ampule of 100 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc. PS-1079
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
InChI Key
XGWIJUOSCAQSSV-XHDPSFHLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
PS1079:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ana Masiá et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 86-97 (2014-05-06)
Ultra-high pressure liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS) acquiring full scan MS data for quantification, and automatic data dependent information product ion spectra (IDA-MS/MS) without any predefinition of the ions by the user was checked for identifying organic contaminants in
Pau Calatayud-Vernich et al.
The Science of the total environment, 541, 33-41 (2015-09-24)
Samples of dead honey bees (Apis mellifera L.) were collected periodically from 4 different locations during citrus and stone fruit trees blooming season to evaluate the potential impact of agrochemicals on honey bee death rate. For the determination of mortality