PHR9060
D-(−)-α-Phenylglycine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, Ampicillin Sodium Impurity L (PhEur), Cefaclor Impurity A (PhEur), Cefalexin Monohydrate Impurity A (PhEur), (R)-(−)-α-Aminophenylacetic acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
詳細
API family: ampicillin
APIファミリー
cefalexin, ampicillin, cefaclor
製品種目
TraceCERT®
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
≥300 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI Key
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR9060-25MG:
PHR9060-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ