安全性情報
PHL89768
Protopanaxatriol
phyproof® Reference Substance
別名:
20(S)-APPT, g-PPT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥55,200
¥55,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52O4
CAS番号:
分子量:
476.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H]2[C@@]([C@]3([C@@H]([C@@]4([C@@H]([C@H](C3)O)C([C@H](CC4)O)(C)C)C)C1)C)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
InChI Key
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ジンセノサイド、プロトパナキサトリオール(g-PPT)代謝物は、グルコロルチコイド受容体(GR)やエストロゲン受容体(ER)を介して内皮細胞機能を調節すると考えられます。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89768-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)